3-Bromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1282-25G B1282-5G
TCIAB1282-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1282-25G TCIAB1282-5G
3-Bromo-o-xylène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-o-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Densité: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00000069
Numéro CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ff111ad35e965b979f221d1125437d8c5ddc6&vid=715bf229a05d755b243c039e01eff3e66188f51a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité