4-Bromo-m-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
B0996-25G B0996-250G
TCIAB0996-25GEA 195 EUR InStock
TCIAB0996-25G TCIAB0996-250G
4-Bromo-m-xylène ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,358 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000071
Numéro CAS: 583-70-0
EINECS: 209-517-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139b7714b1bf3f5a346a38a8c2fa3cbbf48560eb&vid=d08d24b3f824d2a84798bfd425fe5dc2e332c78e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité