2-Bromo-p-xylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
B0997-25G B0997-500G
TCIAB0997-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0997-25G TCIAB0997-500G
2-Bromo-p-xylène ≥99.0% (par GC)
2-Bromo-p-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: 8.9 °C
Densité: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000074
Numéro CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0971bdcf0e90d8d6e45a6b1d4ce4ff9fde9831&vid=7423cee95973a0e59888b14025816e35d5f3ae39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité