L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Bromo-m-xylène 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
B0669-25G B0669-250G
TCIAB0669-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0669-25G TCIAB0669-250G
2-Bromo-m-xylène 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: -10
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000075
Numéro CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e46eabc8bee43ccd2b6f6ddd645c01efc52cdb&vid=05ba0f96106cbb2164a8810156abf5895a06ba80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité