α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
T1782-25G T1782-5G
TCIAT1782-25GEA 125 EUR InStock
TCIAT1782-25G TCIAT1782-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00000395
Numéro CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0ab6ef04345750048c43f40d51fc5139b48979&vid=0fb823cb9ef435750c594892ec5a9800973cf2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité