Chlorodiisopropylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1492-25ML C1492-5ML
TCIAC1492-25MLEA 519 EUR InStock
TCIAC1492-25ML TCIAC1492-5ML
Chlorodiisopropylsilane ≥95.0% (par GC)
Chlorodiisopropylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00054896
Numéro CAS: 2227-29-4
ONU: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce25ca5857774ea3e033a608d828032052c51133&vid=ce25ca5857774ea3e033a608d828032052c51133&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité