Chlorotriisopropylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Triisopropylchlorosilane
TCIAT1078-5MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1078-5ML TCIAT1078-250ML TCIAT1078-25ML
Chlorotriisopropylsilane ≥95.0% (par GC)
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00009656
Numéro CAS: 13154-24-0
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/50/28995150.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité