3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1587-25G D1587-500G D1587-100G
TCIAD1587-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1587-25G TCIAD1587-500G TCIAD1587-100G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008826
Numéro CAS: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa709ffe704d0c03847568a820fdbb488f82f8e8&vid=c5c6f7688143e0040ebc0a5f2a2e77b455a70482&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité