α-Chlorodésoxybenzoine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1745-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD1745-25G TCIAD1745-5G
α-Chlorodésoxybenzoine ≥98.0% (par GC)
α-Chlorodésoxybenzoine
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000858
Numéro CAS: 447-31-4
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/26/28978526.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité