O-Isopropylbenzoine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Isopropoxy-1,2-diphenylethanone
B0942-25G B0942-500G
TCIAB0942-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0942-25G TCIAB0942-500G
O-Isopropylbenzoine ≥99.0% (par GC)
O-Isopropylbenzoine
Formule: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00015025
Numéro CAS: 6652-28-4
EINECS: 229-677-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=638ff9d1c268adee2c3c047e2e85ae20ca37434b&vid=638ff9d1c268adee2c3c047e2e85ae20ca37434b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité