O-Éthylbenzoine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoin Ethyl Ether, O-Ethylbenzoin
B1019-25G B1019-500G B1019-100G
TCIAB1019-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1019-25G TCIAB1019-500G TCIAB1019-100G
O-Éthylbenzoine ≥99.0% (par GC)
O-Éthylbenzoine
Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009242
Numéro CAS: 574-09-4
EINECS: 209-366-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=173b90f9c5964a29d2068d49b84a8e5ec6a26ed3&vid=173b90f9c5964a29d2068d49b84a8e5ec6a26ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité