4'-Benzyloxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Benzyloxyacetophenone
B3365-1G B3365-5G
TCIAB3365-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB3365-1G TCIAB3365-5G
4'-Benzyloxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Benzyloxyacétophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017247
Numéro CAS: 54696-05-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2d09cb22b7653a914709285a04e49c99e4017a0&vid=e2d09cb22b7653a914709285a04e49c99e4017a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité