2-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0844-25ML M0844-5ML
TCIAM0844-25MLEA 127 EUR InStock
TCIAM0844-25ML TCIAM0844-5ML
2-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00008186
Numéro CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&vid=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité