3-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1891-25G M1891-5G
TCIAM1891-25GEA 114 EUR InStock
TCIAM1891-25G TCIAM1891-5G
3-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00008187
Numéro CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&vid=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité