4-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0795-25ML M0795-250ML
TCIAM0795-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAM0795-25ML TCIAM0795-250ML
4-Méthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00008192
Numéro CAS: 55-81-2
EINECS: 200-245-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&vid=96f68c22acdfc9348f2a43bcdebb04a424c4795f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité