Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3748-25GEA 380 EUR InStock
TCIAB3748-25G TCIAB3748-5G
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Formule: C₂₁H₃₈BrN
MW: 384,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011768
Numéro CAS: 7281-04-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/89/28935089.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité