4-Bromophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
B3454-1G B3454-5G
TCIAB3454-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB3454-1G TCIAB3454-5G
4-Bromophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro MDL: MFCD00008189
Numéro CAS: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8268698ae2b75ab48ba79b51d98ead26199ef2ae&vid=8268698ae2b75ab48ba79b51d98ead26199ef2ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité