2,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2925-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD2925-5G
2,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichlorophénéthylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060611
Numéro CAS: 52516-13-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/72/28980072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité