2,6-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
D2926-1G D2926-5G
TCIAD2926-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD2926-1G TCIAD2926-5G
2,6-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dichlorophénéthylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Numéro MDL: MFCD00060612
Numéro CAS: 14573-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20f82bfcc51bcde32c749322dffa773eb57187&vid=2a20f82bfcc51bcde32c749322dffa773eb57187&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité