3,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2927-1G D2927-5G
TCIAD2927-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD2927-1G TCIAD2927-5G
3,4-Dichlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dichlorophénéthylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060617
Numéro CAS: 21581-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&vid=8b3df4651233b2cee958d39e4b3ccab0fc1b761d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité