4-Chlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1129-25G C1129-5G
TCIAC1129-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC1129-25G TCIAC1129-5G
4-Chlorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00008191
Numéro CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cb7b5795e1d71fc99de9b6f032ddc03c080a9a3&vid=9cb7b5795e1d71fc99de9b6f032ddc03c080a9a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité