4-Butoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1003-25G B1003-5G
TCIAB1003-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1003-25G TCIAB1003-5G
4-Butoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Butoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00007866
Numéro CAS: 4344-55-2
EINECS: 224-402-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17aeaab7dee9c0946b0160a656dea4b7b29705a&vid=d17aeaab7dee9c0946b0160a656dea4b7b29705a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité