Acide 3-aminobenzènesulfonique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0265-25G A0265-500G
TCIAA0265-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0265-25G TCIAA0265-500G
Acide 3-aminobenzènesulfonique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
3-Aminobenzene sulphonic acid
Formule: C₆H₇NO₃S
Numéro MDL: MFCD00065345
Numéro CAS: 121-47-1
EINECS: 204-473-6
Merck Index: 14,05927
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230f1750872331406061f2991b0f647ee63b98d1&vid=230f1750872331406061f2991b0f647ee63b98d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité