Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAA1435-25GEA 117 EUR InStock
TCIAA1435-25G
2-Aminobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminobenzylamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075408
Numéro CAS: 4403-69-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/31/28929431.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité