Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diéthylurée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1567-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD1567-25G
1,1-Diéthylurée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Diéthylurée


Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00007960
Numéro CAS: 634-95-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/71/28978371.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité