Butyraldéhyde-oxime ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyraldoxime
B0753-25ML B0753-500ML
TCIAB0753-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAB0753-25ML TCIAB0753-500ML
Butyraldéhyde-oxime ≥95.0% (par GC)
Butyraldéhyde-oxime
Formule: C₄H₉NO
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00013943
Numéro CAS: 110-69-0
EINECS: 203-792-8
ONU: 2840
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d27e3564fc5f9c048106888eee9dcf40ce42c6e&vid=0d27e3564fc5f9c048106888eee9dcf40ce42c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité