2-Butanone-oxime ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0688-25ML B0688-500ML
TCIAB0688-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0688-25ML TCIAB0688-500ML
2-Butanone-oxime ≥99.0% (par GC)
2-Butanone-oxime
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –30°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00013935
Numéro CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&vid=d9bf1f105c1d774947bded2f155338c572a8d597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité