Nitrite de tert-butyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0357-25ML N0357-250ML
TCIAN0357-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAN0357-25ML TCIAN0357-250ML
Nitrite de tert-butyle ≥90.0% (par GC)
Nitrite de tert-butyle
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: –13°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002055
Numéro CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
ONU: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&vid=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité