1-Phényl-2-urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylurea, 1-Phenylurea, N-Phenylurea
P0247-25G P0247-100G
TCIAP0247-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0247-25G TCIAP0247-100G
1-Phényl-2-urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Phényl-2-urée
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007944
Numéro CAS: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Merck Index: 14,07319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&vid=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité