1,3-Diéthylurée ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Diethylurea
D0534-25G D0534-500G
TCIAD0534-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0534-25G TCIAD0534-500G
1,3-Diéthylurée ≥98.0% (par GC, azote total)
1,3-Diéthylurée
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009028
Numéro CAS: 623-76-7
EINECS: 210-811-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2aadab0fc31dbfde503361501b35c237959e91&vid=ec2aadab0fc31dbfde503361501b35c237959e91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité