2,2-Diphényléthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-2,2-diphenylethane, 2,2-Diphenylethanamine
D2018-25G D2018-5G
TCIAD2018-25GEA 242 EUR InStock
TCIAD2018-25G TCIAD2018-5G
2,2-Diphényléthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Diphényléthylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008143
Numéro CAS: 3963-62-0
EINECS: 223-565-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ade8be3aa926e8aeca1a365c3dc769cf364eee3&vid=0ade8be3aa926e8aeca1a365c3dc769cf364eee3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité