3,4-Diméthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
D0678-25G D0678-500G D0678-100G
TCIAD0678-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD0678-25G TCIAD0678-500G TCIAD0678-100G
3,4-Diméthoxyphénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diméthoxyphénéthylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,23 g/mol
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00008188
Numéro CAS: 120-20-7
EINECS: 204-376-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&vid=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité