4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
H1023-25G H1023-5G
TCIAH1023-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAH1023-25G TCIAH1023-5G
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006946
Numéro CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b1509fc13444aedc5bd3194e54987dc64ddf02&vid=12a2d2e70adef9c6ccc40349dce18c4d66b48b90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité