6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1090-25G M1090-5G
TCIAM1090-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM1090-25G TCIAM1090-5G
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde ≥97.0% (par GC)
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081152
Numéro CAS: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&vid=a368b42ab639a37b7f960416537c99b7201bd2c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité