Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
A0350-25G A0350-100G
TCIAA0350-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0350-25G TCIAA0350-100G
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035730
Numéro CAS: 82-75-7
EINECS: 201-437-1
Merck Index: 14,06405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48c398d65a74796e6be83169ea1713256f33c83e&vid=48c398d65a74796e6be83169ea1713256f33c83e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in NH3aq. almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité