Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH0968-5GEA 55 EUR InStock
TCIAH0968-5G
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone


Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017002
Numéro CAS: 6322-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 134.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité