4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0791-25GEA 126 EUR InStock
TCIAH0791-25G TCIAH0791-5G
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00002231
Numéro CAS: 876-02-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/22/28970822.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité