2-Méthoxypropène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0303-25ML I0303-500ML I0303-100ML
TCIAI0303-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0303-25ML TCIAI0303-500ML TCIAI0303-100ML
2-Méthoxypropène ≥95.0% (par GC)
2-Méthoxypropène
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 36°C
Point d'éclair: -25°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014929
Numéro CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
ONU: 1993
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&vid=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité