Chlorure de 2-chloroéthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0851-100GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0851-100G TCIAC0851-25G TCIAC0851-500G
Chlorure de 2-chloroéthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Formule: C₂H₇Cl₂N
MW: 115,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012887
Numéro CAS: 870-24-6
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/94/28937994.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité