Hexafluoroglutarate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl perfluoroglutarate
D3589-1G D3589-5G
TCIAD3589-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD3589-1G TCIAD3589-5G
Hexafluoroglutarate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
Hexafluoroglutarate de diméthyle
Formule: C₇H₆F₆O₄
MW: 268,11 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –32°C
Numéro MDL: MFCD00155851
Numéro CAS: 1513-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c25037a084e87b90fefb80607bb1da9006110&vid=955c25037a084e87b90fefb80607bb1da9006110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité