Bromure de 3-fluorophénéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2159-5GEA 88 EUR InStock
TCIAB2159-5G
Bromure de 3-fluorophénéthyle ≥97.0% (par GC)
Bromure de 3-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD03095397
Numéro CAS: 25017-13-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/29/28933929.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité