Bromure de 4-fluorophénéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
Bromure de 4-fluorophénéthyle ≥95.0% (par GC)
Bromure de 4-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD03844794
Numéro CAS: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité