β-Chloro-4'-fluoropropiophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
C1570-25G C1570-5G
TCIAC1570-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC1570-25G TCIAC1570-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophénone ≥96.0% (par GC)
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD00000991
Numéro CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&vid=6a112fc50c34c76d7610b495ca8b3470ae17c403&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité