Morpholine-4-carbaldehyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0157-25G F0157-500G
TCIAF0157-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0157-25G TCIAF0157-500G
Morpholine-4-carbaldehyde ≥99.0% (par GC)
Morpholine-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00006170
Numéro CAS: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4547bee7492687e6042a205fba588494d3dca5de&vid=4547bee7492687e6042a205fba588494d3dca5de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité