2-Morpholinoéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0883-100G A0883-25G A0883-500G
TCIAA0883-100GEA 108 EUR InStock
TCIAA0883-100G TCIAA0883-25G TCIAA0883-500G
2-Morpholinoéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Morpholinoéthylamine
Formule: C₆H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00006182
Numéro CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité