2-Morpholinoéthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0244-25ML H0244-500ML H0244-100ML
TCIAH0244-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0244-25ML TCIAH0244-500ML TCIAH0244-100ML
2-Morpholinoéthanol ≥99.0% (par GC)
2-Morpholinoéthanol
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 2°C
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006180
Numéro CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&vid=05b22a4aaa6f0fd9dacaa8df1720b39187c96378&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité