(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3672-1G B3672-5G
TCIAB3672-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3672-1G TCIAB3672-5G
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066025
Numéro CAS: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&vid=f1c17b260f027e3904b341a2c5b5bdd388bfbfeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité