(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M1512-25G M1512-5G
TCIAM1512-25GEA 242 EUR InStock
TCIAM1512-25G TCIAM1512-5G
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00671660
Numéro CAS: 41851-59-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&vid=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité