Galactitol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0005-25G G0005-250G
TCIAG0005-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAG0005-25G TCIAG0005-250G
Galactitol ≥98.0% (par GC)
Galactitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064288
Numéro CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Merck Index: 14,04332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112d72da0d962bd8521b49f5240eaba4694e3c56&vid=112d72da0d962bd8521b49f5240eaba4694e3c56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité