Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acénaphtène-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA1057-5GEA 382 EUR InStock
TCIAA1057-5G
Acénaphtène-1-ol ≥97.0% (par GC)
Acénaphtène-1-ol


Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003808
Numéro CAS: 6306-07-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/07/28928807.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité